Beschreibung
Beinhaltet
Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran vorgepackt sind; Suspensions-, Lyse- und Neutralisationspuffer, die chaotrope Salze enthalten; Wasch- und Elutionspuffer; Mikrozentrifugen-Entnahmeröhrchen; Vollständige Protokollbroschüre; abnehmbar, Schnellreferenz-Protokollkarte
Das illustra plasmidPrep Mini Spin Kit verwendet ein einfaches Plasmid-DNA-Reinigungsprotokoll, das ein modifiziertes alkalisches Lyseverfahren und eine neuartige Silika-basierte Membran umfasst, um eine hocheffiziente Plasmid-DNA-Reinigung zu erreichen. Statt organischer Lösungsmittel enthält das Kit chaotrope Salze zur Denaturierung von Proteinkomponenten und fördert die selektive Bindung von DNA an die neuartige Silika-Membran.
- Gesamtvorbereitungszeit von weniger als10 Minuten—was eine50 %ige Reduzierung der Protokollzeit darstellt
- Produziert hochwertige Plasmid-DNA mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit für Klonierung, Restriktionsenzymverdau, PCR-Amplifikation und DNA-Sequenzierung
- Eine höhere Anwenderfreundlichkeit führte zu minimalen Änderungen des Pipettiervolumens von einem Teil des Protokolls zum nächsten, weniger Zentrifugationsschritte, farbcodierten Kit-Komponenten und Mangel an organischen Lösungsmitteln
- Das typische Plasmid ergibt sich aus einer frischen1.5 ml-Kultur von E.coli, die ein Plasmid mit hoher Kopienzahl enthält, und liegt bei ca. 9 μg
- Kann Plasmid-Reinigung mit hoher und niedriger Kopienzahl aufnehmen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Reinigen Sie hohe Ausbeuten von Plasmid-DNA in weniger als 10 min. Farbcodierte Röhrchen und Säulen vereinfachen das Protokoll, und die gereinigte DNA eignet sich für alle gängigen Folgeanwendungen. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für —zahlreiche nachfolgende Anwendungen, darunter Restriktionsenzymanalyse, Ligation, Klonierung, DNA-Sequenzierung und PCR. |
| Enthält | Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran, Suspensions-, Lyse- und Neutralisationspuffern mit chaotropen Salzen, Wasch- und Elutionspuffern, Mikrozentrifugensammelröhrchen, einem vollständigen Protokollheft und einer abnehmbarer Protokollkarte |
| Anzahl Reaktionen | 250 Aufreinigungen |
| Produkttyp | illustra plasmidPrep Mini Spin Kit |
| Reinheit | 1,7 |
| Probenvolumen | 1.5 ml |
| Prüfzeit | Ca. 9 min |
| Ertrag | 6-15 μ g |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, guanidinium chloride
- UNKNOWN ACUTE-48.4 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 42% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.