Learn More
ILT-3/LILRB4 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30234852 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234852 150 μL 150 Mikroliter
30233849 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30234852 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 284221AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The ILT-3/LILRB4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ILT-3/LILRB4. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ILT-3/LILRB4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen ILT-3/LILRB4
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konzentration 800 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole CD85K; HM18; ILT3; LILRB5; LIR-5; LIR5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11006
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 49 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG