missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILVBL Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA564335

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15712102

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: LLGGAASTLL QNRGALQAVD QLSLFRPLCK FCVSVRRVRD IVPTLRAAMA AAQSGTPGPV FVELPVDVLY PYFMVQKEMV PAKPPKGLVG RVVSWYL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 89%.

ILVBL Polyclonal antibody specifically detects ILVBL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

ILVBL
Polyclonal
Unconjugated
ILVBL
209L8; 2-hydroxyacyl-CoA lyase 1 like; 2-hydroxyacyl-CoA lyase 2; acetolactate synthase-like protein; 5830463I21; acetolactate synthase homolog; acetolactate synthase-like protein; AHAS; AI415009; HACL1L; ILV2H; ilvB (bacterial acetolactate synthase)-like; ilvB acetolactate synthase like; ILVBL; ilvB-like protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10994
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A1L0T0
ILVBL
Recombinant protein corresponding to Human ILVBL
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only