Learn More
Imidacloprid-Harnstoff 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313934
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313934 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313934 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14283780AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidacloprid-urea
CAS 120868-66-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imidacloprid-urea
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H10 Cl N3 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
SMILES Clc1ccc(CN2CCNC2=O)cn1
IUPAC-Name 1-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 211.65
Menge 1 mL
Formelmasse 211.0512 g/mol