missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidacloprid-urea, TRC

Artikelnummer. 17994215
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17994215 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17994215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI27498550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imidacloprid-urea
CAS 120868-66-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H10 Cl N3 O
Menge 50 mg
Synonym 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidinone, Imidacloprid-urea
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
SMILES Clc1ccc(CN2CCNC2=O)cn1
IUPAC-Name 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 211.65
Formelmasse 211.0512
Reinheit (%) >95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.