missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidacloprid-urea, TRC

Artikelnummer. 30135827
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135827 500 mg 500 Milligramm
30133038 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135827 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI274985500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 120868-66-8
Summenformel C9 H10 Cl N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 211.65
Synonym 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidinone, Imidacloprid-urea
IUPAC-Name 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-one
SMILES Clc1ccc(CN2CCNC2=O)cn1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imidacloprid-urea
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
Formelmasse 211.0512
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.