Learn More
Imidapril-d3 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30399454
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30399454 10 mg
30396391 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30399454 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI27504210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1356017-30-5
Summenformel C20H25D3ClN3O6
Molekulargewicht (g/mol) 444.92
Synonym (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-d3-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
SMILES C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CN(C([2H])([2H])[2H])C1=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidapril-d3 Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H27N3O6.ClH/c1-4-29-19(27)15(11-10-14-8-6-5-7-9-14)21-13(2)17(24)23-16(18(25)26)12-22(3)20(23)28;/h5-9,13,15-16,21H,4,10-12H2,1-3H3,(H,25,26);1H/t13-,15-,16-;/m0./s1/i3D3;