Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-ylmethanol, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Imidazo[1, 2-a]pyridin-2-ylmethanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | Imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-ylmethanol |
Formelmasse | 148.16 |
Reinheit (%) | 97% |