missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carboxylate 0.5 hydrate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 193.14 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'