Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175388
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
116355-16-9
C8H6N2O
146.149
MFCD07772808
VDWYLKPRUHCLAW-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem23883, acmc-20a31e, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbaldehyde, 6-imidazo 1,2-a-pyridinecarbaldehyde, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde
7164582
Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbaldehyd
C1=CC2=NC=CN2C=C1C=O
116355-16-9
C8H6N2O
146.149
MFCD07772808
VDWYLKPRUHCLAW-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem23883, acmc-20a31e, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbaldehyde, 6-imidazo 1,2-a-pyridinecarbaldehyde, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde
7164582
Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbaldehyd
C1=CC2=NC=CN2C=C1C=O
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 95%