Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 162.15 |
Reinheit (%) | 97% |