Learn More
Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-carboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 168.18 |
Reinheit (%) | 97% |