Learn More
Imidazo-[2,1-b]-thiazol-6-carbaldehyd ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Imidazo[2, 1-b]thiazole-6-carbaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 152.18 |
Reinheit (%) | 97% |