missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidazo[5,1-b]thiazole-3-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30408505
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408505 10 mg
30404032 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30408505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI70785010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2137605-31-1
Summenformel C6H4N2O2S . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 204.63
Synonym Imidazo[4,3-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
IUPAC-Name imidazo[5,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES Cl.OC(=O)c1csc2cncn12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imidazo[5,1-b]thiazole-3-carboxylic Acid Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N2O2S.ClH/c9-6(10)4-2-11-5-1-7-3-8(4)5;/h1-3H,(H,9,10);1H
Formelmasse 203.976
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.