Learn More
Imidazol-1-yl-essigsäure-15N2,13C2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imidazol-1-yl-acetic Acid-15N2,13C2 |
| CAS | 1184983-00-3 |
| Summenformel | 13C2 C3 H6 15N2 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Imidazol-1-Yl-Acetic Acid 15N2,13C2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)/i3+1,5+1,6+1,7+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13CH2][15n]1cc[15n]c1 |
| IUPAC-Name | 2-(^{15}N)(^{15}N)(1,3-^{15}N_{2})imidazol-1-ylessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.09 |
| Formelmasse | 130.0437 |