Learn More
Imidazol-4-essigsäure Monohydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026467
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
3251-69-2
C5H7ClN2O2
162.57
MFCD00012698
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
145685
2-(1H-Imidazol-5-yl)Ethansäure;Hydrochlorid
Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
3251-69-2
C5H7ClN2O2
162.57
MFCD00012698
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
145685
2-(1H-Imidazol-5-yl)Ethansäure;Hydrochlorid
Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
A GABAc antagonistImidazole-4-acetic acid monohydrochloride is used in the preparation of imidazolyl-polyethylenimine modified nanoparticles. It is also used to prepare pyridyl and imidazoyl functionalized carboproteins and potential metal ion chelators. Further, it acts as an imidazole derivative with potential antituberculousis properties. In addition to this, it is used in the generation of acyl guanidine inhibitors of beta-secretas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein GABAc Antagonist-Imidazol-4-essigsäuremnohydrochlorid wird bei der Herstellung von Imidazolylpolyethylenimin-modifizierten Nanopartikeln verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Pyridyl- und Imidazoyl-funktionalisierten Carboproteinen und potenziellen Metallionenchelatoren verwendet. Darüber hinaus wirkt es als Imidazol-Derivat mit potenziellen Antituberkulose-Eigenschaften. Außerdem wird es bei der Erzeugung von Acylguanidin-Inhibitoren von Beta-Secretas eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
Schmelzpunkt 221°C to 224°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 3701591
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 162.58
Reinheit (%) 97%