Learn More
Imidazol-d4, CDN
Artikelnummer. 30323230
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323230 1 g 1 Gramm
30323855 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30323230 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND09611G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole-D4
CAS 1-9-6923
Summenformel C3 D4 N2
Menge 1 g
Synonym 1 H-Imidazole-1,2,4,5-d4 (9 CI, ACI), Imidazole-d4 (7 CI, 8 CI), Imidazole-2H4, Imidazole-D4
InChI-Formel InChI=1 S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3 H,(H,4,5)/i1D,2 D,3 D/hD
SMILES [2 H]c1nc([2 H])n([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 1,2,4,5-Tetradeuterioimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 72.1019
Formelmasse 72.0626 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity