Learn More
Sulfentrazon, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
50 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Physikalische Form | Fest |
CAS | 122836-35-5 |
Güte | Analysenstandard |
Verpackung | Glasflasche |
Dichte | 1.21 g/cm3 |
Menge | 50 mg geliefert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HERBIZIDE |