missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024475
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
494-19-9
C14H13N
195.27
MFCD00005070
ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
10308
C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
494-19-9
C14H13N
195.27
MFCD00005070
ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
10308
C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iminodibenzyl
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 152732
IUPAC-Name 2-Azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen
Formelmasse 195.27
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'