Learn More
5H-Dibenz[b,f]azepin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025689
53.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
256-96-2
C14H11N
193.249
MFCD00005071
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
9212
CHEBI:47802
11H-Benzo[b][1]Benzazepin
C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
256-96-2
C14H11N
193.249
MFCD00005071
LCGTWRLJTMHIQZ-UHFFFAOYSA-N
iminostilbene, 5h-dibenzo b,f azepine, 5h-dibenz b,f azepine, 2,2'-iminostilbene, dibenz b,f azepine, 2,3,6,7-dibenzazepine, stilbene, 2,2'-imino
9212
CHEBI:47802
11H-Benzo[b][1]Benzazepin
C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C3N2
Iminostilbene has good antioxidant effects. N-acetyl iminostilbene was synthesized by incubating iminostilbene (2.0020 g, 10.360 mmol) with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iminostilben hat gute antioxidative Effekte. N-Acetyliminostilben wurde synthetisiert, indem Iminostilben (2.0020 g, 10.360 mmol) mit Essiganhydrid inkubiert wurde.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat (25 mg/ml), Wasser (teilweise), Dioxan, Chloroform und DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iminostilbene
Schmelzpunkt 197°C to 199°C
Menge 25 g
Beilstein 1343358
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate (25mg/ml),water (partly),dioxane,chloroform,and DMSO.
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 97%