Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated Ovalbumin
Zur Herstellung von Hapten-Trägerproteinkonjugaten zur Erzeugung von Antikörpern gegen Cystein-haltige Peptide und andere thiolhaltige Antigene mit Sulfhydryl-reaktivem Rinderserumalbumin (BSA).
N.V.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
---|---|
Produktlinie | Imject™ |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Imject Maleimid-aktiviertes Ovalbumin ist ein Sulfhydryl-reaktives Ovalbumin (OVa) zur Hapten-Träger-Konjugation von Cystein-haltigen Peptiden und anderen thiolhaltigen Antigenen.
Gereinigtes Ovalbumin als Trägerstoff wurde mit SMCC-Crosslinker modifiziert, um Maleimid-Gruppen anzubinden, die kovalente Kreuzverbindungen zu Sulfhydryl(SH)-Gruppen der Cystein-Rückstände von Peptiden und anderen Molekülen bilden können. Immunogene können leicht aus Peptid-Antigenen hergestellt werden, die mit einem terminalen Cystein-Rückstand als präzisen Konjugationspunkt entwickelt wurden. Mehrere Antigenmoleküle können pro Trägerproteinmolekül gebunden werden, ohne die beabsichtigten Epitope durch Vernetzung mit primären Aminen oder Carboxylaten innerhalb der Peptidsequenz zu blockieren.Leistungsmerkmale:
- Maleimid-aktiviertes Ovalbumin, lyophilisiert in PBS (pH 7,2) mit Stabilisator geliefert
- Aktiviert mit 5 bis 15 Mol Maleimid pro Mol Ovalbumin
- Ideal zum Konjugieren von Cystein-haltigen Peptid-Antigenen zur Herstellung von Immunogen oder Screening-Ziel
- Konjugationsreaktion in 2 Stunden abgeschlossen; führt zu stabilen, kovalenten Thioether-Bindungen
- Einzelnes Polypeptidprotein mit einer Molekularmasse von 45.000 Dalton
- Enthält 14 Asparaginsäure- und 33 Glutaminsäure-Reste, deren Carboxylgruppen für die negative Nettoladung (pI 4,63) von OVA verantwortlich sind
- Nicht so immunogen wie Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH), aber löslicher in DMSO (Dimethylsulfoxid) für Anwendungen, die dieses Lösungsmittel benötigen
- Nützlich als irrelevanter Proteinträger für Antikörperscreening und Immunoassays nach der Verwendung von KLH als Trägerprotein zur Erzeugung der Immunantwort gegen die Haptene
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Imject™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.