Learn More
Tocris Bioscience™ Immepip dihydrobromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18745477
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18745477 10 mg 10 Milligramm
18766756 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18745477 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0932/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Standard H3 agonist. Also H4 agonist
Immepip dihydrobromide is a potent histamine H3 receptor agonist. Also binds to H4 receptors (Ki values are 0.4 and 9 nM at human recombinant H3 and H4 receptors respectively). Equipotent to or slightly more active than (R)-α-methylhistamine at H3 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine dihydrobromide
CAS 164391-47-3
Menge 10 mg
Löslichkeit Löslich zu 100 mM in Wasser
Summenformel C9H15N3.2HBr
Formelmasse Observed MW: 327.06
Nur für Forschungszwecke