Learn More
Tocris Bioscience™ Immepip dihydrobromide
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18766756
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge unitSize
18766756 50 mg 50 Milligramm
18745477 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18766756 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 0932/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Standard H3 agonist. Also H4 agonist
Immepip dihydrobromide is a potent histamine H3 receptor agonist. Also binds to H4 receptors (Ki values are 0.4 and 9 nM at human recombinant H3 and H4 receptors respectively). Equipotent to or slightly more active than (R)-α-methylhistamine at H3 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine dihydrobromide
CAS 164391-47-3
Menge 50 mg
Löslichkeit Löslich zu 100 mM in Wasser
Summenformel C9H15N3.2HBr
Formelmasse Observed MW: 327.06
Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.