missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Eintauchfilter

Für umgekehrte Filtration

Marke:  ROBU VitraPOR™ 24351

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13200kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883056

  • 64.20 € / 2 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 30-08-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

35 mm
Borosilicate Glass 3.3
Unsteril
210 mm
1 μm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate