missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMMT Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30236034 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30236034 20 μL 20 Mikroliter
30233775 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30236034 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 682261IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The IMMT antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IMMT. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IMMT antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen IMMT
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Klon 2D2E8
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole DKFZp779P1653; HMP; MGC111146; P87; P87/89; P89; PIG4; PIG52
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10989
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 90 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.