Learn More
IKA™ INC 125 FS Digital Incubator Shaker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17883894 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
SP20
SP25
Steckertyp:
EU
Vereinigtes Königreich
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Steckertyp unitSize
17883894 SP20 EU 1 Stück
17853904 SP25 EU 1 Stück
17873904 SP25 Vereinigtes Königreich 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17883894
Marke: IKA™ 0020117221
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The INC 125 FS digital is an incubator shaker designed for cell cultivation and microbiological applications. It stands out for its patented removable shaking platform, a feature that is not available in other similar devices.
  • Patented removable shaker platform with 20 mm (optional 25 mm) shaking stroke
  • Shaker platform can be partially pulled out for comfortable and tilt-proof loading
  • Threaded grid on the platform allows for mounting of fixing clips or adhesive mats for different vessels and sizes
  • Automatic temperature adjustment in decontamination mode with shaker platform detection
  • Shaking stops automatically when door is opened
  • Shaking and temperature control functions can be used independently
  • Easy to clean interior with rounded corners and corrosion-resistant material
  • Optional drip pan for safety in case of liquid overflow or increasing humidity
  • Decontamination mode for disinfection and cross-contamination reduction
  • Excellent temperature management and energy consumption thanks to good insulation and triple-glazed door with window
  • Adjustable fan speed for internal air circulation
  • Simple and intuitive operation with LCD display, large viewing window, and switchable interior lighting
  • Versatile accessories for stacking and different trays available
  • Services include changeable door hinge and IQ/OQ installation and operation qualification available on request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 125 L
Drehzahlbereich 10 bis 300 U/min
Spannung 220/240 V
Temperaturbereich (metrisch) Ambient +8° to 80°C
Wirkleistung 850 W
Produkttyp Tempering Chamber
Steckertyp EU
Temperaturgleichförmigkeit ± 0.1 K
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 635 mm
Innentiefe (metrisch) 415 mm
Höhe (metrisch) 720 mm
Innenhöhe (metrisch) 550 mm
Breite (metrisch) 700 mm
Innenbreite (metrisch) 550 mm
Gewicht (metrisch) 70 kg
Modell SP20
Display LCD
Luftfeuchtigkeitsbereich 0.8
Enthält INC 125 FS digital, Shaker platform SP20, Wire grid tray (chrome plated), Tilt protection (2/Cs), USB A-B Cable
Anzahl Positionen None
Anzahl Einschübe 6
Zeitschaltbereich 0 to 100 d
Gewährleistung und Service 2+1 Year Warranty