Learn More
Inconel™ 600 Gaze, 10 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.64 mm (0.025 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
24.50 € - 131.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15457215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046453.FL |
75 x 75 mm |
24.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15467215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046453.GT |
150 x 150 mm |
41.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15477215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046453.HB |
300 x 300 mm |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Inconel is typically used in applications where high temperatures are present. Inconel superalloys also have excellent mechanical properties and are frequently used in the chemical and aerospace industries. It is common in gas turbine blades, seals, and as well as turbocharger rotors and seals, electric submersible well pump motor shafts, high temperature fasteners, chemical processing and pressure vessels, heat exchanger tubing, steam generators and core components in nuclear pressurized water reactors.