Learn More
Inconel™ 600 Gaze, 60 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.19 mm (0.0075 Zoll), Thermo Scientific™
21.60 € - 168.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15407265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046584.GT |
150 x 150 mm |
56.90 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15497255
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046584.FL |
75 x 75 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15417265
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046584.HB |
300 x 300 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||