Learn More
Fisherbrand™ Mikrotiterplatten-Tischschüttler zum Inkubieren
Zum Erhitzen und Schütteln einer Vielzahl von Proben in Mikrotiterplatten oder Röhrchen
Marke: Fisherbrand™
1386.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21970" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 22.50000kg
Beschreibung
- Mikroprozessorsteuerung: Die Mikroprozessorsteuerung mit variabler Drehzahl sorgt für eine gleichmäßige, einheitliche Schüttelbewegung. Der Mikroprozessor zeigt den letzten Sollwert an und startet neu, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
- PID-Temperaturregler: Sorgt für eine präzise Temperaturregelung von Umgebungstemperatur +5 °C bis 65 °C. Anwenderfreundliche Bedienelemente ermöglichen die Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C.
- Dreifach-Exzenterantrieb: Dauergeschmierte Kugellager und ein wartungsfreier bürstenloser Gleichstrommotor sorgen für zuverlässige Leistung und Dauerbetrieb.
- LED-Anzeigen: Touchpad-Bedienelemente mit leicht ablesbaren, unabhängigen LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit ermöglichen dem Anwender, alle Einstellungen gleichzeitig anzuzeigen. Wiederholbare und präzise Ergebnisse zu jeder Zeit und von jedem Labortisch aus gut sichtbar. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde. Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
- Temperaturkalibrier-Modus: Ermöglicht dem Anwender die Kalibrierung des Geräts mit einem externen Temperaturmessgerät
- Anwendungen: Immunoassays und Hybridisierungen
Spezifikation
±2 % der eingestellten Drehzahl bis 999 U/min; ±5 % 1000 bis 1200 U/min | |
230 V, 2,5 A, 450 W | |
264 x 184 mm | |
0.8 | |
1 Sek. bis 9999 Min. |
150 bis 1200 U/min | |
Umgebungstemperatur +5°C bis 65°C | |
16,3 x 11,5 x 12,4 in. (415 x 293 x 315 mm) | |
Aluminiumtablett mit vier Mikroplattenklammern |