Learn More
Aqualytic™ INCUBATOR THERMOSTATIC CONTROL +2/+40°C 255L
Marke: Aqualytic™ 438230
Weitere Details : Netto-Gewicht : 85.00000kg
Beschreibung
Inkubator, thermostatgesteuert Temperaturbereich +2 °C bis +40 °C, einstellbar in Schritten von 0,1 °C
Geringer Stromverbrauch
Beleuchtete LED-Anzeige
Steckdosen im Inkubator
Geliefert mit Bodengitter