Learn More
Indan-5-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036204
22.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
52205-85-3
C9H9ClO2S
216.679
MFCD05237217
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
3142583
2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonylchlorid
C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
52205-85-3
C9H9ClO2S
216.679
MFCD05237217
SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
3142583
2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonylchlorid
C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indane-5-sulfonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 216.69
Reinheit (%) 97%