Learn More
Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025776
31.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
496-11-7
C9H10
118.179
MFCD00003795
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
10326
CHEBI:37911
2,3-Dihydro-1H-Inden
C1CC2=CC=CC=C2C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
496-11-7
C9H10
118.179
MFCD00003795
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
10326
CHEBI:37911
2,3-Dihydro-1H-Inden
C1CC2=CC=CC=C2C1
Indane, is used as a catalytic agent, Petrochemical additive, used in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indan wird als Katalysator, petrochemisches Additiv, für die organische Synthese verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Chloroform (leicht) und Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid fernhalten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indane
Schmelzpunkt -51°C
Dichte 0.962
Siedepunkt 175°C to 177°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Brechungsindex 1.537
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1904376
Merck Index 14,4931
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly),and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 95%