Learn More
Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-148172
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
496-11-7
MFCD00003795
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
10326
CHEBI:37911
2,3-Dihydro-1H-Inden
C1CC2=CC=CC=C2C1
496-11-7
MFCD00003795
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
indan, indane, hydrindene, benzocyclopentane, 1h-indene, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindene, 1,2-hydrindene, hydrindonaphthene, indane alkane, indene, 2,3-dihydro
10326
CHEBI:37911
2,3-Dihydro-1H-Inden
C1CC2=CC=CC=C2C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indane
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -51°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 176°C
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10
Brechungsindex 1.5350 to 1.538
Menge 5 g
Beilstein 05,II,376
Merck Index 15, 4971
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: misciple in ethanol,diethyl ether;,slightly soluble in chloroform
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.