Learn More
Inden, 90 %, technisch, stabilisiert
Artikelnummer. 10245210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245210 5 g Glasflasche 5 Gramm
10255210 250 g Glasflasche 250 Gramm
11994451 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245210 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122140050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 95-13-6 | C₉H₈| 116,16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-13-6 , 98-29-3
Summenformel C9H8
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00003777
InChI-Schlüssel YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC-Name 1H-Inden
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indene
Namenshinweis tech., 90%
Schmelzpunkt -5°C to 3°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 181.0°C
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5670 to 1.5720
Menge 5 g
Beilstein 05, 515
Merck Index 15, 4978
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone,miscible with ethanol and ethyl ether
Stabilisator 5 to 10ppm tert-butylcatechol
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke