Learn More
Indene-d3, TRC
Artikelnummer. 30403896
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30403896 50 mg 50 Milligramm
30397357 100 mg -
30398264 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30403896 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI50930250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 770-96-7
Summenformel C9H5D3
Molekulargewicht (g/mol) 119.18
Synonym Inden-d3, Indonaphthene-d3, NSC 9270-d3, 1H-Indene-d3
IUPAC-Name 1H-indene-1,1,3-d3
SMILES [2H]C1=CC([2H])([2H])C2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indene-d3
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2/i6D,7D2
Formelmasse 119.08