Learn More
QIAGEN Indicating FTA™ Mikrokarte
Zum Sammeln, Stabilisieren, Aufbereiten, Transportieren und Archivieren von bukkalen Nukleinsäureproben. Anzeige QIAcard FTA Micro mit 1 Probenbereich pro Karte.
Marke: QIAGEN WB120211
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
QIAcard anzeigende FTA-Karten enthalten einen rosa Farbstoff, der weiß wird, wenn eine farblose Probe, z. Wangenzellen oder Speichel aufgetragen. Stabilisierung und Schutz von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur mit Spotvolumen von 125 μL. Zelllyse bei Kontakt, denaturiert Proteine und schützt die DNA vor Abbau.
Spezifikation
Karte | |
Für ensics, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung | |
1 | |
125 μl |
DNA | |
Inert | |
Indicating FTA Mikrokarte | |
125 μl |