Learn More
Ohaus™ Indikator T72XW-EU
Fortschrittliche Leistungsanzeige aus Edelstahl mit externer Gerätesteuerung.
Marke:  Ohaus™ 30126957
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Artikelnummer. 15762854
  • 900.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet die für bestimmte Anwendungen erforderliche Flexibilität, Leistung und Betriebsweise, mit Konnektivität und Datenausgabefunktionen, einschließlich Über-/Unterkontrollwiegen, Tierwiegen und Zählen.
  • Mit mehreren Funktionen, intuitiver Software, mehreren Konnektivitätsoptionen und der Langlebigkeit, die den Belastungen von Industriestandorten standhalten kann.
  • Unterstützung für hochauflösende und Mehrfach-Ladezellen für Industrielle Wägeanwendungen mit höherer Kapazität.
  • Mehrere Konnektivitätsschnittstellen unterstützen komplexe Anwendungen.
  • Erweiterte Anwendungen mit intuitiver Navigation.
  • Kundenspezifische Funktionen für ein anwenderfreundliches Erlebnis.
Spezifikation
Spezifikation
RS232 (im Lieferumfang enthalten), 2. RS232 (als Zubehör erhältlich), USB (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Grafische LCD-Anzeige
3,40 in.
11,10 in.
9,10 in.
Wechselstrom, RS232
3 kg
3,40 in.
Internes Netzteil mit 00 bis 240 V, 0,15 A, 50/60 Hz
86,00 x 283,00 x 232,000 mm
86,00 mm
283,00 mm
232,000 mm
Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX)
Auflösung: 50.000, 6.000 (zertifiziert)
86,00 mm