Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigocarmin
Catalog Number p-7023027
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
860-22-0
C16H8N2Na2O8S2
466.35
MFCD00005723
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
indigo carmine, indigocarmine, acid blue 74, indigocarmin, indigotindisulfonate sodium, c.i. acid blue 74, food blue no. 2, amacid brilliant blue, c.i. food blue 1, fd&c blue no. 2
5284351
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
860-22-0
C16H8N2Na2O8S2
466.35
MFCD00005723
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
indigo carmine, indigocarmine, acid blue 74, indigocarmin, indigotindisulfonate sodium, c.i. acid blue 74, food blue no. 2, amacid brilliant blue, c.i. food blue 1, fd&c blue no. 2
5284351
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Nützlich bei der Färbung von Negri-Körperchen. Indigocarmin wird als Lebensmittelfarbstoff, pH-Indikator und Indikator für gelöstes Ozon verwendet. Es dient zur Erkennung von Aminoflüssigkeitslecks, zur Markierung von Teilen der Harnwege, Gewebefärbungen und zur Bestimmung von Hypochlorit. Als Farbstoff in der Nierenfunktion wird es für die Prüfung und den Nachweis von Nitraten und Chloraten sowie für die Milchprüfung verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Nützlich bei der Färbung von Negri-Körperchen. Indigocarmin wird als Lebensmittelfarbstoff, pH-Indikator und Indikator für gelöstes Ozon verwendet. Es dient zur Erkennung von Aminoflüssigkeitslecks, zur Markierung von Teilen der Harnwege, Gewebefärbungen und zur Bestimmung von Hypochlorit. Als Farbstoff in der Nierenfunktion wird es für die Prüfung und den Nachweis von Nitraten und Chloraten sowie für die Milchprüfung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylenglykolmonomethylether und Ethanol. Schwer in Wasser und Alkohol löslich. Unlöslich in Benzol, Chloroform und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indigo carmine
Schmelzpunkt > 300 °C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 4103904
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,4944
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethylene glycol monomethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene,chloroform and organic solvents.
IUPAC-Name Dinatrium;(2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-yliden)-1H-indol-5-sulfonat
Formelmasse 466.36
compliance-icons
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.