missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für Albumin bis Cystatin im Bereich spezifischer Proteine
Effizienteres Arbeiten mit unseren gebrauchsfertigen, mit einem Barcode versehenen Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für Albumin bis Cystatin im Bereich spezifischer Proteine
250.00 € - 1015.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10655377
|
Thermo Scientific™
981911 |
Cystatin C; Kitgröße: 2 x 3 ml Antiserum |
1015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10384585
|
Thermo Scientific™
981912 |
Cystatin C-Kalibrator; Kitgröße: 2 x 1 ml |
795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10262175
|
Thermo Scientific™
981913 |
Cystatin C-Kontrolle; Kitgröße: 3 x 1 ml |
366.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10140905
|
Thermo Scientific™
981932 |
Komplement C4; Kit-Größe: 2 x 3 ml Antiserum |
250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10180855
|
Thermo Scientific™
981931 |
Komplement C3; Kit-Größe: 2 x 3 ml Antiserum |
250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Effizienteres Arbeiten mit unseren gebrauchsfertigen, mit einem Barcode versehenen Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für Albumin bis Cystatin im Bereich spezifischer Proteine, die Tests für spezifische Protein mit über 20 immunturbidimetrischen Methoden enthalten.
Alle Konelab und Indiko Methoden basieren auf sorgfältig erstellten Applikationen für Barcode-Systemreagenzien. Kalibratoren und Kontrollen sind in separaten Kits erhältlich.Leistungsmerkmale:
- Die hochwertigen Reagenzien sind zur automatischen Identifikation mit einem Barcode versehen.
- Die Reagenzien sind zum Großteil in gebrauchsfertiger, flüssiger Form erhältlich.
- Besondere Aufmerksamkeit wurde der Optimierung der Packungsgrößen gewidmet.
- Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben.
Spezifische Proteinapplikationen für Konelab™ und Indiko™ Analysensysteme
- Albumin/Mikroalbuminurie
- Präalbumin
- Antistreptolysin O
- Alpha-1-Antitrypsin
- Apolipoprotein A1 und B
- Ceruloplasmin
- Komplement C3 und C4
- C-reaktives Protein
- Cystatin C
- D-Dimere
- Ferritin
- HbA1c
- Haptoglobin
- IgA, G und M
- Lipoprotein(a)
- Myoglobin
- Orosomucoid
- Rheumafaktoren
- Löslicher Transferrin-Rezeptor
- Transferrin
Spezifikation
Serum | |
Reagenz | |
Flüssig |