Learn More
Indiumantimonid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312588
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312588 2 g 2 Gramm
11322588 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11312588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014626.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1312-41-0 | InSb | 236.578 g/mol
Indium antimonide finds use in infrared detectors, including FLIR systems, thermal imaging cameras, infrared astronomy and in infrared homing missile guidance systems, in fast transistors. It is used in thermal image detectors using photo-electromagnetic detectors or photodiodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-41-0
Summenformel InSb
Molekulargewicht (g/mol) 236.578
MDL-Nummer MFCD00016146
InChI-Schlüssel WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3468413
IUPAC-Name Indiganylidynstiban
SMILES [In]#[Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium antimonide
Schmelzpunkt 535°C
Physikalische Form Stücke
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Merck Index 14,4948
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 236.57
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.75 g/mL at m.p.