Learn More
Indium(III) chloride, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31033233
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31033233 10 g 10g
31025468 5 g -
31022310 25 g -
31019003 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31033233 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD13458510g
 Restricted Item
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tekniske data
CAS 10025-82-8
Quantity 10 g
Molecular Formula Cl3In
MDL Number MFCD00011058
SMILES [In+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 221.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Indium(III) chloride
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.