Learn More
Indium(III)-chlorid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509689
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10025-82-8
Cl3In
221.18
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10025-82-8
Cl3In
221.18
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indium(III) chloride
Schmelzpunkt 586.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.995%
Strukturformel InCl3
Merck Index 15,4998
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene
Formelmasse 221.18
Reinheit (%) 99.995%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Indium(III) chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.