Learn More
Indium(III)-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480021
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480021 0.5 g 0.50 Gramm
11490021 2 g 2 Gramm
11400031 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480021 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044769.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62763-48-8
Summenformel C6H15InO3
Molekulargewicht (g/mol) 250.00
MDL-Nummer MFCD00799104
InChI-Schlüssel MCXZOLDSEPCWRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium ethoxide, indium triethoxide
PubChem CID 16701139
IUPAC-Name triethoxyindigane
SMILES CCO[In](OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium (III) ethoxide
Schmelzpunkt 150°C (decomposition)
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel In(OCH2CH3)3
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 250
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver/Stückchen