Learn More
Indium(III)-perchlorat-Oktahydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11381748
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381748 50 g 50 Gramm
11371748 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011642.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-15-1
MDL-Nummer MFCD00150241
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) perchlorate octahydrate
Schmelzpunkt 800°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1481
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 557.30 (413.18 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic