Learn More
Indiumbarren, polykristallin, Puratronic™, 99.9999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11360789
Click to view available options
Menge:
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indium ingot
CAS 7440-74-6
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel In
MDL-Nummer MFCD00134048
Menge 50 g
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [In]
IUPAC-Name indium
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Reinheit (%) ≥99.9999%
Güte Puratronic™
Geruch Odorless
Form Polykristallines Ingot