Learn More
Indiumdraht, > 99.998 % (Metallbasis), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408115
94.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-74-6
In
114.82
MFCD00134048
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
5359967
CHEBI:30430
Indium
[In]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-74-6
In
114.82
MFCD00134048
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
5359967
CHEBI:30430
Indium
[In]
Form: ca.5.74 g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Schmelzpunkt 156.6°C
Siedepunkt 2072°C
Aussehen Silvery-white wire
Dichte 7.31g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich >99.998% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Odorless
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser