Learn More
Molecular Probes™ Indo-1, AM, cell permeant - Special Packaging
Indo-1, AM, membrangängig – Spezialverpackung
Marke: Molecular Probes™ I1223
361.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Membrangängiges indo-1, AM ist ein ratiometrischer Ca2+-Indikator, der durch UV-Licht angeregt werden kann. Das Emissionsmaximum von indo-1 verschiebt sich von ∼475 nm in Ca2+-freiem Medium auf ∼400 nm, wenn der Farbstoff mit Ca2+ gesättigt ist. Diese AM-Esterform des Farbstoffs ist in 1 mg-Mengen (I-1203) und als 1 mM-Lösung (I-1226) erhältlich. Eine zellundurchlässige Form des Farbstoffs mit Pentakalium (F-1202)-Salz ist ebenfalls verfügbar.Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Zellviabilität, Proliferation und Zell-Bildgebung, Durchflusszytometrie | |
Indo-1 AM | |
Fest | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop, Mikrophotometer, Durchflusszytometer | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel | |
20 x 50 μg |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.