Learn More
Indol-3-Essigsäure-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1H-Indole-3-acetic acid carboxymethyl-d2 |
| CAS | 24420-86-8 |
| Summenformel | C10 2H2 H7 N O2 |
| Menge | 2 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-acetic acid D2 (carboxymethyl-D2), 1H-Indole-3-acetic-α,α-d2 acid, Indole-3-acetic-α,α-d2 acid (8CI), 2,2-Dideuterio-2-(1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl)acetic-2,2-d2 acid, 3-Indolylacetic acid-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 2,2-Dideuterio-2-(1H-indol-3-yl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.2 |
| Formelmasse | 177.0759 |