Learn More
Indol-3-buttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022461
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
133-32-4
C12H13NO2
203.241
MFCD00005664
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
8617
CHEBI:33070
4-(1H-Indol-3-yl)Butansäure
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
133-32-4
C12H13NO2
203.241
MFCD00005664
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
8617
CHEBI:33070
4-(1H-Indol-3-yl)Butansäure
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Indole-3-butyric acid is auxin-family plant hormone (phytohormone). IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-3-Butansäure ist ein Pflanzenhormon aus der Auxin-Familie (Phytohormone). IBA gilt als Vorläufer der Indol-3-Essigsäure (IAA), dem am häufigsten vorkommenden und basischen Auxin, das in Pflanzen wirkt. IAA erzeugt die Mehrzahl der Auxin-Effekte in intakten Pflanzen und ist das stärkste native Auxin.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.25 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indole-3-butyric Acid
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 171120
Merck Index 14,4965
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.25g/L).
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 98%