Learn More
Indol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-148478
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
487-89-8
C9H7NO
145.16
MFCD00005622
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
10256
CHEBI:28238
1H-Indol-3-Carbaldehyd
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
487-89-8
C9H7NO
145.16
MFCD00005622
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
10256
CHEBI:28238
1H-Indol-3-Carbaldehyd
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Indole-3-carboxaldehyde
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 193°C to 199°C
Flammpunkt 240°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 21, 313
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mostrar más Mostrar menos